(±)-β-Citronellol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: DL-Citronellol, (±)-Citronellol, Citronellol, β-Citronellol, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
C0370-25ML C0370-500ML C0370-100ML
TCIAC0370-25MLEA 220 NOK
TCIAC0370-25ML TCIAC0370-500ML TCIAC0370-100ML
(±)-β-Citronellol ≥95.0% (by GC)
(±)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Kokepunkt: 220°C
Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102°C
MDL nummer: MFCD00002935
CAS-nummer: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,02330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b72c335a4fb2092662eef87f98cc5d2cf9afd939&vid=b72c335a4fb2092662eef87f98cc5d2cf9afd939&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %