δ-Valerolactone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Pentan-5-olide, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxypentanoic acid lactone, δ-Valerolactone
V0039-25G V0039-500G V0039-100G
TCIAV0039-25GEA 300 NOK
TCIAV0039-25G TCIAV0039-500G TCIAV0039-100G
δ-Valerolactone ≥98.0% (by GC)
δ-Valerolactone
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 220°C
Smeltepunkt: –10 °C
Tetthet: 1,0988 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 107°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006645
CAS-nummer: 542-28-9
EINECS: 208-807-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edd48bc293769a372b510de983f7a2349514054e&vid=edd48bc293769a372b510de983f7a2349514054e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %