Bis(3-fluorophenyl)disulphide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B3044-1G B3044-5G
TCIAB3044-1GEA 500 NOK
TCIAB3044-1G TCIAB3044-5G
Bis(3-fluorophenyl)disulphide ≥97.0% (by GC)
Bis(3-fluorophenyl)disulphide
Formel: C₁₂H₈F₂S₂
MW: 254,32 g/mol
MDL nummer: MFCD01318104
CAS-nummer: 63930-17-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=474be3ce71d658dff7ac29156737deb914ec767b&vid=474be3ce71d658dff7ac29156737deb914ec767b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %