(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (R)-(+)-Propene oxide, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-Propylene oxide
P1396-25ML P1396-5ML
TCIAP1396-25MLEA 2325 NOK
TCIAP1396-25ML TCIAP1396-5ML
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kokepunkt: 34°C
Tetthet: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –37°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00066211
CAS-nummer: 15448-47-2
FN: 1280
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&vid=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)