2-Amino-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Cyano-3-fluoroaniline
A2344-25G A2344-5G
TCIAA2344-25GEA 1675 NOK
TCIAA2344-25G TCIAA2344-5G
2-Amino-6-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Kokepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 127 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00015477
CAS-nummer: 77326-36-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612854b4fac3acf662a0d39a7ac2388962a02c3d&vid=612854b4fac3acf662a0d39a7ac2388962a02c3d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C