2-Amino-5-nitrobensonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
A1314-25G A1314-250G
TCIAA1314-25GEA 635 NOK
TCIAA1314-25G TCIAA1314-250G
2-Amino-5-nitrobensonitril ≥98.0% (by GC)
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Smeltepunkt: 210 °C
MDL nummer: MFCD00007362
CAS-nummer: 17420-30-3
EINECS: 241-446-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4794e4907b99183f644060b027c8be2abf77f66d&vid=4794e4907b99183f644060b027c8be2abf77f66d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 212.0 deg-C
Solubility in Pyridine almost transparency