4-Amino-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
A2447-25G A2447-5G
TCIAA2447-25GEA 6150 NOK
TCIAA2447-25G TCIAA2447-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
MDL nummer: MFCD00013373
CAS-nummer: 6393-40-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d9aea4bb17f3f1a63a2cabb6d44bca27212cab0&vid=5d9aea4bb17f3f1a63a2cabb6d44bca27212cab0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C