2-Iodobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: o-Iodobenzonitrile
I0659-1G I0659-25G
TCIAI0659-1GEA 270 NOK
TCIAI0659-1G TCIAI0659-25G
2-Iodobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Iodobenzonitrile
Formel: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Kokepunkt: 147°C
MDL nummer: MFCD00079761
CAS-nummer: 4387-36-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f4c09c8f2fb444a00d25bb4a7dde42404ff614d&vid=0f4c09c8f2fb444a00d25bb4a7dde42404ff614d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C