2-klor-5-(klormetyl)pyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C1628-25G C1628-5G
TCIAC1628-25GEA 9800 NOK
TCIAC1628-25G TCIAC1628-5G
2-klor-5-(klormetyl)pyridin ≥98.0% (by GC)
2-klor-5-(klormetyl)pyridin
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Smeltepunkt: 37 °C
MDL nummer: MFCD00125366
CAS-nummer: 70258-18-3
FN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81daab53c716028952a3a770f421014236368305&vid=81daab53c716028952a3a770f421014236368305&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C