5-Bromo-2,3-diaminopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
D2916-25G D2916-5G
TCIAD2916-25GEA 1075 NOK
TCIAD2916-25G TCIAD2916-5G
5-Bromo-2,3-diaminopyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Kokepunkt: 321 °C (1013 hPa)
MDL nummer: MFCD00460094
CAS-nummer: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&vid=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C