4-Amino-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
A1965-25G A1965-5G
TCIAA1965-25GEA 6100 NOK
TCIAA1965-25G TCIAA1965-5G
4-Amino-3-fluorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00055559
CAS-nummer: 63069-50-1
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bde1370e95a6ac836fec788d7d2d9ff0c0649ac4&vid=bde1370e95a6ac836fec788d7d2d9ff0c0649ac4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C