2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0660-1G F0660-5G
TCIAF0660-1GEA 435 NOK
TCIAF0660-1G TCIAF0660-5G
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Kokepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48,5…50.5 °C
MDL nummer: MFCD00015478
CAS-nummer: 79544-29-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aea751a8f208b9b44207de0b1dc8164855198ab&vid=0aea751a8f208b9b44207de0b1dc8164855198ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C