3-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
M1946-25G M1946-5G
TCIAM1946-25GEA 2250 NOK
TCIAM1946-25G TCIAM1946-5G
3-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Nitro-p-toluonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Kokepunkt: 171°C
Smeltepunkt: 107 °C
MDL nummer: MFCD00031482
CAS-nummer: 939-79-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f92c6e1c3654f5d2dd79d3f728fb07fcc197c75&vid=1f92c6e1c3654f5d2dd79d3f728fb07fcc197c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C