4-Methyl-2,3,5,6-tetrabromophenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3,5,6-Tetrabromo-4-methylphenol, 2,3,5,6-Tetrabromo-p-cresol, 4-Hydroxy-2,3,5,6-tetrabromotoluene
T1430-25G T1430-5G
TCIAT1430-25GEA 2150 NOK
TCIAT1430-25G TCIAT1430-5G
4-Methyl-2,3,5,6-tetrabromophenol ≥97.0% (by GC)
4-Methyl-2,3,5,6-tetrabromophenol
Formel: C₇H₄Br₄O
MW: 423,72 g/mol
Kokepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 209 °C
MDL nummer: MFCD00060318
CAS-nummer: 37721-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e37029f6ceb447d15ba6d658d0b060501e8eeda&vid=2e37029f6ceb447d15ba6d658d0b060501e8eeda&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity