Metylrødt natriumsalt
Leverandør: TCI
Synonymer: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
M0424-1G M0424-25G
TCIAM0424-1GEA 220 NOK
TCIAM0424-1G TCIAM0424-25G
Metylrødt natriumsalt
Metylrødt natriumsalt
Formel: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291,28 g/mol
Smeltepunkt: > 180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002426
CAS-nummer: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Indeks: 13,06142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57473fdbc215e9a7c363bd8faa2e592074db9d6&vid=a57473fdbc215e9a7c363bd8faa2e592074db9d6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Transition interval (pH) (red)4.2 to 6.2 (yellow)