3-Thiophenecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
C1344-25G C1344-5G
TCIAC1344-25GEA 4325 NOK
TCIAC1344-25G TCIAC1344-5G
3-Thiophenecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Kokepunkt: 205°C
Tetthet: 1,1956 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00151852
CAS-nummer: 1641-09-4
EINECS: 216-687-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de4c54e6dcbd6ca5dc02cf541042ed55ef61313c&vid=de4c54e6dcbd6ca5dc02cf541042ed55ef61313c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %