(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
C1120-25ML
C1120-250ML
TCIAC1120-25MLEA
485
NOK
TCIAC1120-25ML
TCIAC1120-250ML
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Formel:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Kokepunkt: 80°C Smeltepunkt: 14,8 °C Tetthet: 0,951 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 68°C |
MDL nummer:
MFCD00063747 CAS-nummer: 1121-22-8 FN: 2735 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |