EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
D4029-25G D4029-5G D4029-100G
TCIAD4029-25GEA 1950 NOK
TCIAD4029-25G TCIAD4029-5G TCIAD4029-100G
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Formel: C₈H₁₇N₃
MW: 155,24 g/mol
Kokepunkt: 45°C
Smeltepunkt: 114…115 °C
Tetthet: 0,885 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00044916
CAS-nummer: 1892-57-5
EINECS: 217-579-2
FN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&vid=cd48474d2524b1f91c42b222ffc402c806849c01&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %