1,3-Di-tert-butylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D2431-1ML D2431-5ML
TCIAD2431-1MLEA 1300 NOK
TCIAD2431-1ML TCIAD2431-5ML
1,3-Di-tert-butylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Di-tert-butylbenzene
Formel: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Flash punkt: 84°C
MDL nummer: MFCD00008830
CAS-nummer: 1014-60-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21e3b5fe6c134166d218eda7ef1059ed6134892&vid=d21e3b5fe6c134166d218eda7ef1059ed6134892&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %