3-Phenoxy-1,2-propandiol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
P1335-25G P1335-5G
TCIAP1335-25GEA 5000 NOK
TCIAP1335-25G TCIAP1335-5G
3-Phenoxy-1,2-propandiol ≥95.0% (by GC)
3-Phenoxy-1,2-propandiol
Formel: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₂OH
Kokepunkt: 202°C
Smeltepunkt: 70 °C
Tetthet: 1,1477 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00004717
CAS-nummer: 538-43-2
EINECS: 208-692-8
Merck Indeks: 14,07290
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9819192973cac99ed19eaddab946860b3d5e65a3&vid=9819192973cac99ed19eaddab946860b3d5e65a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency