1,2-Diethoxyethane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
D0456-25ML D0456-500ML
TCIAD0456-25MLEA 220 NOK
TCIAD0456-25ML TCIAD0456-500ML
1,2-Diethoxyethane ≥98.0% (by GC)
1,2-Diethoxyethane
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Kokepunkt: 121°C
Smeltepunkt: -74
Flash punkt: 35°C
MDL nummer: MFCD00009253
CAS-nummer: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
FN: 1153
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&vid=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %