1,1,3,3-Tetramethylbutylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
T0143-25ML
T0143-500ML
TCIAT0143-25MLEA
220
NOK
TCIAT0143-25ML
TCIAT0143-500ML
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine
Formel:
C₈H₁₉N Kokepunkt: 140°C Smeltepunkt: –8 °C Tetthet: 0,805 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 32°C |
MDL nummer:
MFCD00008053 CAS-nummer: 107-45-9 EINECS: 203-491-1 FN: 2734 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |