1,1,3,3-Tetramethylbutylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
T0143-25ML T0143-500ML
TCIAT0143-25MLEA 220 NOK
TCIAT0143-25ML TCIAT0143-500ML
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine
Formel: C₈H₁₉N
Kokepunkt: 140°C
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 0,805 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 32°C
MDL nummer: MFCD00008053
CAS-nummer: 107-45-9
EINECS: 203-491-1
FN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb5fcef3781df39b18523050cc651f81685e025&vid=acb5fcef3781df39b18523050cc651f81685e025&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %