Sudan IV
Leverandør: TCI
Warning
O0100-25G O0100-100G
TCIAO0100-25GEA 220 NOK
TCIAO0100-25G TCIAO0100-100G
Sudan IV
Sudan IV
Formel: C₂₄H₂₀N₄O
Smeltepunkt: 188 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003893
CAS-nummer: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Indeks: 14,08393
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=208ba432e564eb0b71084ff79b1e9d2229454f3e&vid=208ba432e564eb0b71084ff79b1e9d2229454f3e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 514.0 to 517.0 nm (THF)
Absorbance min. 0.780 (10mg/L, THF, 514.0 to 517.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 2.5 %