5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
C2343-25G C2343-5G
TCIAC2343-25GEA 3450 NOK
TCIAC2343-25G TCIAC2343-5G
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
MW: 217,1 g/mol
Kokepunkt: 66°C
Smeltepunkt: 28 °C
Tetthet: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051667
CAS-nummer: 2766-74-7
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8130180a17b687a541edafc1a13a77fa8e8062c&vid=c8130180a17b687a541edafc1a13a77fa8e8062c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %