2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
C2050-25G C2050-5G
TCIAC2050-25GEA 1475 NOK
TCIAC2050-25G TCIAC2050-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Kokepunkt: 212°C
Smeltepunkt: 39…40 °C
Tetthet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00019742
CAS-nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&vid=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C