2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
F0701-1G F0701-5G
TCIAF0701-1GEA 460 NOK
TCIAF0701-1G TCIAF0701-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Kokepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 26…28 °C
Tetthet: 1,373 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00061153
CAS-nummer: 133116-83-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&vid=3b5c3e630e439e36eec921eb2bfd188756648481&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %