4-tert-Oktylfenol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
4-tert-Octylphenol, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol
T0144-500G
T0144-25G
TCIAT0144-500GEA
475
NOK
TCIAT0144-500G
TCIAT0144-25G
4-tert-Oktylfenol ≥95.0% (by GC)
4-tert-Oktylfenol
Formel:
C₁₄H₂₂O MW: 206,33 g/mol Kokepunkt: 279°C Smeltepunkt: 80…81 °C Tetthet: 0,932 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 147 °C |
MDL nummer:
MFCD00002368 CAS-nummer: 140-66-9 EINECS: 205-426-2 FN: 3077 ADR: 9,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |