L(-)-Menthol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0545-25G M0545-500G M0545-100G
TCIAM0545-25GEA 220 NOK
TCIAM0545-25G TCIAM0545-500G TCIAM0545-100G
L(-)-Menthol ≥99.0% (by GC)
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Kokepunkt: 216°C
Smeltepunkt: 41…44 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062979
CAS-nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Indeks: 14,05837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&vid=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C