5-Bromo-2-chlorophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B2919-1G
B2919-5G
TCIAB2919-1GEA
445
NOK
TCIAB2919-1G
TCIAB2919-5G
5-Bromo-2-chlorophenol ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chlorophenol
Formel:
C₆H₄BrClO MW: 207,45 g/mol Kokepunkt: 234°C |
MDL nummer:
MFCD00672940 CAS-nummer: 183802-98-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |