4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
D0765-25G D0765-500G D0765-100G
TCIAD0765-25GEA 745 NOK
TCIAD0765-25G TCIAD0765-500G TCIAD0765-100G
4,4'-Dimethoxybenzophenone ≥99.0% (by GC)
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Formel: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Kokepunkt: 180 - 240 °C (13 -rr)
Smeltepunkt: 142…145 °C
Tetthet: 1,259 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00008404
CAS-nummer: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a009b1db22f00625dcbdca4e173e2b3616b20a4&vid=8a009b1db22f00625dcbdca4e173e2b3616b20a4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency