Xylene cyanole FF
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: C.I. 42135, Sodium hydrogen 4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulphonate, Sodium 4-((4-(ethylamino)-3-methylphenyl)(4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-sulphobenzenesulphonate, acid Blue 147
X0027-25G X0027-5G
TCIAX0027-25GEA 960 NOK
TCIAX0027-25G TCIAX0027-5G
Xylene cyanole FF
Xylene Cyanole FF
Formel: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
MW: 538,62 g/mol
Smeltepunkt: 295 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040657
CAS-nummer: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d0b7d21a12d701ba4acd907288f9a92abfd43f7&vid=0d0b7d21a12d701ba4acd907288f9a92abfd43f7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 616.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 950 (H2O, 613.0 to 616.0 nm)