Bilirubin
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(2-((3-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-((Z)-(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-2-yl)methyl)-4-methyl-5-((Z)-(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-1H-pyrrol-2(5H)-ylidene)methyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
B0460-1G B0460-100MG
TCIAB0460-1GEA 2950 NOK
TCIAB0460-1G TCIAB0460-100MG
Bilirubin
Bilirubin
Formel: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584.67 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005499
CAS-nummer: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Merck Indeks: 14,01218
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e3be6a9e382ec45e77e470265d30097d29e5fb&vid=c6e3be6a9e382ec45e77e470265d30097d29e5fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Lambda max. 450.0 to 454.0 nm (CHCl3)
Molar extinction coefficient 59,900 to 61,500 (CHCl3, 450.0 to 454.0 nm)