(±)-1,3-Butandiol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B0679-25G B0679-500G
TCIAB0679-25GEA 220 NOK
TCIAB0679-25G TCIAB0679-500G
(±)-1,3-Butandiol ≥99.0% (by GC)
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokepunkt: 207°C
Smeltepunkt: < –50 °C
Tetthet: 1,004 to 1.006 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 122°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004554
CAS-nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Indeks: 14,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1390368ce7497f4408a93d745ba3eed2652d26ca&vid=781bf8b3058f0b3b3317afcf214a9067502d3772&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %