(±)-3-Metyl-1-penten ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0575-1G M0575-5G
TCIAM0575-1GEA 405 NOK
TCIAM0575-1G TCIAM0575-5G
(±)-3-Metyl-1-penten ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Metyl-1-penten
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokepunkt: 54°C
Smeltepunkt: –153 °C
Tetthet: 0,6675 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –30°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009339
CAS-nummer: 760-20-3
EINECS: 212-076-4
FN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2c967e9feb4ac73cab4ceaa36533565566c94cd&vid=8f83611fc13983f4867a67ed22da2ff5a58e32a0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %