(±)-Kamfer ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
C0011-500G C0011-25G
TCIAC0011-500GEA 1000 NOK
TCIAC0011-500G TCIAC0011-25G
(±)-Kamfer ≥95.0% (by GC)
(±)-Kamfer
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼180 °C
Tetthet: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 66 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074738
CAS-nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
FN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 14,01732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e86f8c77b88c3e7702b13fe9ac2004003f549c5&vid=cdd8bbc59fd8a8484b4f0e9a56516c64b70bfef6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 172.0 to 180.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency