(±)-p-Menta-1,8-dien ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (±)-p-Mentha-1,8-diene, (±)-Dipentene, (±)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, Dipentene, (±)-Limonene, (±)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
L0046-25ML L0046-500ML
TCIAL0046-25MLEA 220 NOK
TCIAL0046-25ML TCIAL0046-500ML
(±)-p-Menta-1,8-dien ≥95.0% (by GC)
(±)-p-Menta-1,8-dien
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 178°C
Smeltepunkt: -96°C
Tetthet: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 45°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062992
CAS-nummer: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
FN: 2052
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1001c6e7344314d8db11be28dbe7b897783c2f8&vid=6116c6d32b6066f0684389921e79b2fd41b8050b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (neat)