D(+)-kamfer ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
C0010-25G C0010-500G
TCIAC0010-25GEA 220 NOK
TCIAC0010-25G TCIAC0010-500G
D(+)-kamfer ≥98.0% (by GC)
D(+)-kamfer
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokepunkt: 204°C
Smeltepunkt: 174…175 °C
Tetthet: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 66 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064149
CAS-nummer: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
FN: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 14,01732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b36cbc8b7ec5a9a93862bffbdd9039f557b87ba2&vid=221f7e46fae534b110730bca3200e402a52ba621&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 182.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +46.0 deg (C=20, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency