(R)-(+)-Limonen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, D-Limonene
L0047-25ML L0047-500ML
TCIAL0047-25MLEA 245 NOK
TCIAL0047-25ML TCIAL0047-500ML
(R)-(+)-Limonen ≥95.0% (by GC)
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 176°C
Smeltepunkt: –75°C
Tetthet: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 51°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062991
CAS-nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
FN: 2319
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648537748c75fa1844827d6f323d5fd2fc48ed9a&vid=3e19356a66e88505004ebe66d0717121ccd2b3c4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%