(R)-(+)-Limonen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, D-Limonene
L0105-25ML L0105-5ML
TCIAL0105-25MLEA 2225 NOK
TCIAL0105-25ML TCIAL0105-5ML
(R)-(+)-Limonen ≥99.0% (by GC)
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 176°C
Smeltepunkt: –75°C
Tetthet: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 51°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00062991
CAS-nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
FN: 2319
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30234500587f6641034316427ebeafa012d79750&vid=ecd06df102f5b5c0dc1cd4f84f2f3981fafdf611&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +125.0 deg (neat)