(S)-(-)-Limonene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (-)-Limonene, (S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, L(-)-Limonene, (S)-(-)-p-Mentha-1,8-diene, (S)-(-)-Dipentene, (S)-(-)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
L0132-25ML L0132-5ML L0132-500ML
TCIAL0132-25MLEA 340 NOK
TCIAL0132-25ML TCIAL0132-5ML TCIAL0132-500ML
(S)-(-)-Limonene ≥95.0% (by GC)
(S)-(-)-Limonene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 64°C
Smeltepunkt: –74 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 45°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001558
CAS-nummer: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
FN: 2319
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fa82c1cf7c37e3ec7cb5fad47f818fa56ab9777&vid=33ecdd3d32ad72209d39b6237f09862f6bfd2fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%