1,10-Dibromdekan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,10-Dibromodecan, Decane, 1,10-dibromo-
D0179-25G D0179-100G
TCIAD0179-25GEA 340 NOK
TCIAD0179-25G TCIAD0179-100G
1,10-Dibromdekan ≥95.0% (by GC)
1,10-Dibromdekan
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
MW: 300,08 g/mol
Kokepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 27 °C
Tetthet: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000222
CAS-nummer: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f40ceaa0dfc8c9f185a4ca8234bcb06560741f12&vid=befef9547d9637514ba68fb1df70f71167af5c8c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %