1,11-Dibromoundecane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Undecamethylene dibromide
D2487-5G D2487-1G
TCIAD2487-5GEA 745 NOK
TCIAD2487-5G TCIAD2487-1G
1,11-Dibromoundecane ≥96.0% (by GC)
1,11-Dibromoundecane
Formel: BrH₂C(CH₂)₉CH₂Br
MW: 314,1 g/mol
Kokepunkt: 192°C
Smeltepunkt: –11°C
Tetthet: 1,332 g/cm³ (15 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000224
CAS-nummer: 16696-65-4
EINECS: 240-745-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b24f5653ad29dd461dd7af2eb7aacb74b6537c62&vid=b69e5a5bbf44f4875a7d5571263b6dab58f30ea4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %