1,2-Dibrompropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D0203-25G D0203-500G
TCIAD0203-25GEA 405 NOK
TCIAD0203-25G TCIAD0203-500G
1,2-Dibrompropan ≥98.0% (by GC)
1,2-Dibromopropane
Formel: BrH₂CBrCHCH₃
MW: 201,89 g/mol
Kokepunkt: 141°C
Smeltepunkt: –55 °C
Tetthet: 1,932 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 50°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000148
CAS-nummer: 78-75-1
EINECS: 201-139-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,07853
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=064d98bfcd5579f6ec2991f9a608af440110cc03&vid=2aa09bc7302eb25886729dbff5cee203d813aa76&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %