1,6-Dibromheksan ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Hexamethylen dibromide
D0185-25G D0185-500G D0185-100G
TCIAD0185-25GEA 230 NOK
TCIAD0185-25G TCIAD0185-500G TCIAD0185-100G
1,6-Dibromheksan ≥97.0% (by GC)
1,6-Dibromheksan
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Kokepunkt: 246°C
Smeltepunkt: -2°C
Tetthet: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 152°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000272
CAS-nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac33e665fab64e2c45f1f2ae098dd1eeaf25eafe&vid=00d603b1a492fb25c582a7151dafbde89d61871d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %