1-bromdekan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Decyl bromide
B0583-25ML B0583-500ML
TCIAB0583-25MLEA 220 NOK
TCIAB0583-25ML TCIAB0583-500ML
1-bromdekan ≥98.0% (by GC)
1-bromdekan
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MW: 221,18 g/mol
Kokepunkt: 139°C
Smeltepunkt: –30°C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 94°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000221
CAS-nummer: 112-29-8
EINECS: 203-955-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5a9d0936f7ac6adeb3c30f6084d1c154c4f0278&vid=0ec8db18f71d397381da6f19341419d0b7db1317&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %