1-brompentadekan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B0936-25ML B0936-250ML
TCIAB0936-25MLEA 1175 NOK
TCIAB0936-25ML TCIAB0936-250ML
1-brompentadekan ≥98.0% (by GC)
1-brompentadekan
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 291,32 g/mol
Kokepunkt: 158°C
Smeltepunkt: 19 °C
Tetthet: 1,0052 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000229
CAS-nummer: 629-72-1
EINECS: 211-104-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d77fcb8a09f53c4cd92d957a17e1047026ecfc04&vid=e8a0959f07495bbb5bdfbe0a59a27aa8b0ad2d2d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %