Tetrabrommetan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Carbon tetrabromide
T0038-25G T0038-500G T0038-100G
TCIAT0038-25GEA 230 NOK
TCIAT0038-25G TCIAT0038-500G TCIAT0038-100G
Tetrabrommetan ≥99.0% (by GC)
Tetrabrommetan
Formel: Br₄C
MW: 331,63 g/mol
Kokepunkt: 190°C
Smeltepunkt: 90…92 °C
Tetthet: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000117
CAS-nummer: 558-13-4
EINECS: 209-189-6
FN: 2516
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62de0aa4386510c11d0f23123e50ff34c416b887&vid=bc2f8ab2ddcde000cb3931c84382697e4903a2ad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency