1-brom-2-kloretan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ethylene chlorobromide
B0572-25G B0572-500G B0572-100G
TCIAB0572-25GEA 300 NOK
TCIAB0572-25G TCIAB0572-500G TCIAB0572-100G
1-brom-2-kloretan ≥98.0% (by GC)
1-brom-2-kloretan
Formel: BrH₂CCH₂Cl
MW: 143,41 g/mol
Kokepunkt: 106°C
Smeltepunkt: –17 °C
Tetthet: 1,7392 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000962
CAS-nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a75cad09a09a3e35603312b52146b3d3e245f99&vid=b385a273fc365491a3b64ebd80a1f848544a4eef&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %