1-Brom-4-klorbutan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1345-25G B1345-500G
TCIAB1345-25GEA 475 NOK
TCIAB1345-25G TCIAB1345-500G
1-Brom-4-klorbutan ≥99.0% (by GC)
1-Brom-4-klorbutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171,46 g/mol
Kokepunkt: 81°C
Tetthet: 1,4895 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 60°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001010
CAS-nummer: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54aee90fb857ba1f6414b9a80066ac032167e779&vid=193a3e5b31d9e6697b052240c8d7d5e0e274975f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %