Bromtriklormetan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B0662-25G B0662-500G
TCIAB0662-25GEA 220 NOK
TCIAB0662-25G TCIAB0662-500G
Bromtriklormetan ≥98.0% (by GC)
Bromtriklormetan
Formel: BrCl₃C
MW: 198,27 g/mol
Kokepunkt: 104°C
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000783
CAS-nummer: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bef6e36eaf3a0a15f1fa40a266911ce19e5e6ac5&vid=25499f34c9cc42d8624ed6f4d727fde1f7b0d216&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %